Learn More
Monohidrato de asparagina (L-asparagina monohidrato), Mikromol™
Descripción
Monohidrato de asparagina (L-asparagina monohidrato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Asparagine monohydrate |
| CAS | 5794-13-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Asparagine monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 O3 . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Asparagine monohydrate, (2S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid monohydrate, Aspartic Acid Impurity G as Monohydrate, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity H as Monohydrate, Magnesium Aspartate Impurity H as Monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1 |
| SMILES | O.N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico; hidrato |
| Mostrar más |