Learn More
Abcam Kit de ensayo de asparagina (fluorométrico)
Código de producto. 32120195 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100 pruebas
Código de producto.
32120195 100 pruebas
1 options
Código de producto. 32120195 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab273333100Test
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Medir la asparagina en muestras celulares, medios de cultivo celular, biofluidos con el kit de ensayo de asparagina AB273333. Citado en 2 publicaciones. Uso con microplacas.
Medir la asparagina en muestras celulares, medios de cultivo celular, biofluidos con el kit de ensayo de asparagina AB273333. Citado en 2 publicaciones. Uso con microplacas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Specifications
Cantidad 100 pruebas