Learn More
ASP3026, MedChemExpress
Descripción
ASP3026 is a potent, selective and orally active inhibitor of anaplastic lymphoma kinase (ALK). ASP3026 induces apoptosis of tumor cells. ASP3026 can be used for the research of non-small cell lung cancer (NSCLC).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ASP3026 |
| CAS | 1097917-15-1 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H40N8O3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (34.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC(C=C(N1CCC(N2CCN(C)CC2)CC1)C=C3)=C3NC4=NC=NC(NC5=C(S(C(C)C)(=O)=O)C=CC=C5)=N4 |
| Peso molecular (g/mol) | 580.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 580.74 |
| Mostrar más |