Learn More
Asp-AMS, MedChemExpress
Código de producto. 16494718
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16494718 10 mg 10 miligramos
16453216 25 mg 25 miligramos
16437437 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16494718
Marca: Medchem Express HY112860
MedChemExpress Asp-AMS, an analogue of aspartyl-adenylate, is an aspartyl-tRNA synthetase inhibitor and also a strong competitive inhibitor of the mitochondrial enzyme.
Asp-AMS, an analogue of aspartyl-adenylate, is an aspartyl-tRNA synthetase inhibitor and also a strong competitive inhibitor of the mitochondrial enzyme.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asp-AMS
CAS 828288-98-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H19N7O9S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.73 mM)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3COS(=O)(NC([C@@H](N)CC(O)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 461.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.41
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism