Learn More
ASP-9521, MedChemExpress
Código de producto. 16480418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480418 5 mg 5 miligramos
16467746 100 mg 100 miligramos
16463887 50 mg 50 miligramos
16461296 200 mg 200 miligramos
16447958 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19903
MedChemExpress ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.
ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ASP-9521
CAS 1126084-37-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H26N2O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (302.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(CC(C)(O)C)CC1)C(N2)=CC3=C2C=CC(OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 330.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.42
Porcentaje de pureza 96.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death