missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASP-9521, MedChemExpress

Código de producto. 16447958
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16447958 10 mg 10 miligramos
16480418 5 mg 5 miligramos
16467746 100 mg 100 miligramos
16463887 50 mg 50 miligramos
16461296 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16447958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19903

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.

ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ASP-9521
CAS 1126084-37-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H26N2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (302.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(CC(C)(O)C)CC1)C(N2)=CC3=C2C=CC(OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 330.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.42
Porcentaje de pureza 96.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.