Learn More
Asomato, TRC
Código de producto. 30343407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30343407 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30343407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA788550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asomate
CAS 3586-60-5
Fórmula molecular C9 H18 As N3 S6
Cantidad 100 mg
Sinónimo Carbamic acid, dimethyldithio-, tris(anhydrosulfide) with (HS)3As (7CI), Carbamic acid, dimethyldithio-, tris(anhydrosulfide) with thioarsenious acid (6CI), Carbamic acid, dimethyldithio-, tris(anhydrosulfide) with thioarsenious acid (H3AsS3) (8CI), Carbamodithioic acid, dimethyl-, tris(anhydrosulfide) with arsenotrithious acid (9CI), Thioarsenious acid (H3AsS3), tris(anhydrosulfide) with dimethyldithiocarbamic acid (8CI), Asomate, TDDA, Tris(dimethyldithiocarbamato)arsenic, Tris(dimethyldithiocarbamoyl)arsine, TTCA
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18AsN3S6/c1-11(2)7(14)17-10(18-8(15)12(3)4)19-9(16)13(5)6/h1-6H3
SMILES CN(C)C(=S)S[As](SC(=S)N(C)C)SC(=S)N(C)C
Nombre IUPAC N,N-dimetilcarbamoditioato de bis(dimetilcarbamotioilsulfanil)arsanilo
Peso molecular (g/mol) 435.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.9041