Learn More
Clorhidrato de asimilobina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Asimilobine Hydrochloride |
| CAS | 62152-98-1 |
| Fórmula molecular | C17H17NO2 . HCl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (R)-5,6,6a,7-tetrahydro-1-methoxy-4H-Dibenzo-quinolin-2-ol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO2/c1-20-17-14(19)9-11-6-7-18-13-8-10-4-2-3-5-12(10)16(17)15(11)13/h2-5,9,13,18-19H,6-8H2,1H3/t13-/m1/s1 |
| SMILES | COc1c(O)cc2CCN[C@@H]3Cc4ccccc4c1c23 |
| Nombre IUPAC | (6aR)-1-metoxi-5,6,6a,7-tetrahidro-4H-dibenzo[de,g]quinolin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 267.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1259 |