Learn More
Asiaticoside, MedChemExpress
Código de producto. 16464837
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464837 50 mg 50 miligramos
16428988 10 mg 10 miligramos
16409086 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16464837 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0439
MedChemExpress Asiaticoside, a trisaccaride triterpene from Centella asiatica, suppresses TGF-β/Smad signaling through inducing Smad7 and inhibiting TGF-βRI and TGF-βRII in keloid fibroblasts; Asiaticoside shows antioxidant, anti-inflammatory, and anti-ulcer properties.
Asiaticoside, a trisaccaride triterpene from Centella asiatica, suppresses TGF-β/Smad signaling through inducing Smad7 and inhibiting TGF-βRI and TGF-βRII in keloid fibroblasts
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asiaticoside
CAS 16830-15-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C48H78O19
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (52.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=O)[C@@](C6=CC[C@@]([C@](C[C@@H](O)[C@H](O)[C@]7(CO)C)(C)[C@@]7([H])CC8)([H])[C@]8(C)[C@]6(C)CC2)([H])[C@H]1C
Peso molecular (g/mol) 959.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 959.12
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus