Learn More
Thermo Scientific Chemicals Asiaticósido, +92 %
Código de producto. 15812524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15812524 1 g 1 g
15822524 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15812524 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461670010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16830-15-2 | C48H78O19 | 959.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16830-15-2
Fórmula molecular C48H78O19
Peso molecular (g/mol) 959.13
Clave InChI WYQVAPGDARQUBT-NNUNPJGWSA-N
Nombre IUPAC 6-({[3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)-5-[(3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il)oxi]oxan-2-il]oxi}metil)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il (1S,2R,4aS,6aS,6bR,9R,10S,11R,12aR,14bS)-10,11-dihidroxi-9-(hidroximetil)-1,2,6a,6b,9,12a-hexametil-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-icosahidropiceno-4a-carboxilato
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CCC4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@](C)(CO)C5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(=O)OC1OC(COC2OC(CO)C(OC3OC(C)C(O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asiaticoside
Punto de fusión 230.0°C to 233.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 92.0 % min. (HPLC)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in warmed methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 959.12