Learn More
Ácido asiático, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
15496618 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15496618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60149.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido asiático se utiliza comúnmente en la cicatrización de heridas. El ácido asiático tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras. Es un material de partida para la síntesis de derivados del ácido asiático para su uso como agentes anticancerosos, glucógeno p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asiatic acid
CAS 464-92-6
Punto de fusión 325°C to 330°C
Fórmula molecular C30H48O5
Número MDL MFCD00238541
Cantidad 500 mg
Sinónimo Dammarolic acid
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol and dimethylformamide. Sparingly soluble in water
Clave InChI JXSVIVRDWWRQRT-YLPWNERUSA-N
SMILES CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CC(C(C5(C)CO)O)O)C)C)C2C1C)C)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (4aS,6aS,6aS,6bR,8aS,9R,12aR,14bR)-10,11-dihidroxi-9-(hidroximetil)-1,2,6a,6b,9,12a-hexametil-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidro-1H-piceno-4carboxílico
Peso molecular (g/mol) 488.709
PubChem CID 129316838
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.7
Porcentaje de pureza 97%