Learn More
Nabertherm™ Hornos de incineración con limpieza integrada de gases de escape
Código de producto. 17347919 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
24 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17347919 9 L cada uno
17357919 24 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17347919 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor LB091K1ON1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El horno de incineración BO está especialmente diseñado para procesos en los que se deben incinerar cantidades de muestras mayores.
  • Temperatura máxima de 600 °C para el proceso de incineración
  • Temperatura máxima de 1100 °C para el proceso posterior
  • Calentamiento de tres lados (ambos lados y fondo)
  • Placas de calentamiento cerámicas con alambre de calentamiento integrado
  • El recipiente de recogida de acero protege el aislamiento inferior
  • El cierre asistido por resorte de la puerta del horno (puerta abatible) con bloqueo mecánico evita la apertura accidental
  • Postcombustión térmica/catalítica, integrada en el canal de escape, hasta 600 °C en funcionamiento
  • El control de temperatura de la poscombustión puede ajustarse a 850 °C
  • Control del aire de escape
  • El aire de entrada se precalienta a través de la placa calefactora inferior
  • Limitador de sobretemperatura con temperatura de corte ajustable como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga
Especificaciones
Tipo de controlador C550
Capacidad (métrico) 9 L
Temperatura (métrico) 1100 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 x 230 x 170 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 575 x 415 x 750 mm
Tensión 400 V
Vataje 7000 W