Learn More
Nabertherm™ Horno de incineración con puerta elevadora
Código de producto. 15549582 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15549582 15 l cada uno
1 options
Código de producto. 15549582 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor LV152H1RN1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para la incineración en laboratorio.
  • Temperatura máx.: 1100 °C
  • Calefacción por los cuatro lados
  • Placas cerámicas calefactoras con un elemento calefactor integral protegido frente a gases y salpicaduras, además de ser fácil de reemplazar
  • Intercambio de aire de más 6 de veces por minuto
  • Uniformidad de la temperatura gracias al precalentamiento del aire de entrada
  • Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
  • Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Puerta elevadora (LVT) con superficie caliente de espaldas al operador
Especificaciones
Tipo de controlador B410
Capacidad (métrico) 15 l
Dimensiones interiores (F x An x Al) 340 x 230 x 170 mm
Anchura (métrico) 415 mm
Altura (métrico) 845 mm
Fondo (métrico) 585 mm
Requisitos eléctricos 1 fase