Descripción
- Temperatura máx.: 1100 °C
- Calefacción por los cuatro lados
- Placas cerámicas calefactoras con un elemento calefactor integral protegido frente a gases y salpicaduras, además de ser fácil de reemplazar
- Intercambio de aire de más 6 de veces por minuto
- Uniformidad de la temperatura gracias al precalentamiento del aire de entrada
- Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
- Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Puerta batiente (L) que se puede usar como plataforma de trabajo
- Carcasa doble para temperaturas externas bajas y estabilidad
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
- Limitador de exceso de temperatura con temperatura de desconexión regulable para la clase 2 de protección térmica de acuerdo con la norma EN 60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | C450 |
| Capacidad (métrico) | 9 l |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 240 x 230 x 170 mm |
| Anchura (métrico) | 415 mm |
| Altura (métrico) | 845 mm |
| Fondo (métrico) | 485 mm |
| Requisitos eléctricos | 1 fase |