Learn More
Beskrivning
- TMAX: 1100 °C
- Conexión eléctrica 1-fase
- Minutos hasta Temperatura máx.: 120
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de controlador | C450 |
| Capacidad (métrico) | 3 l |
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Tipo | Puerta abatible |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 160 × 140 × 100 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 385 × 360 × 735 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?