Learn More
Nabertherm™ Ashing Furnace
Código de producto. 15571092 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 l
5 l
9 l
15 l
Tipo:
Puerta abatible
Puerta elevadora
Tipo de controlador:
B410
C450
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo Tipo de controlador unitSize
15571092 3 l Puerta abatible C450 cada uno
15599572 5 l Puerta abatible B410 cada uno
15509582 5 l Puerta abatible C450 cada uno
15529582 9 l Puerta elevadora C450 cada uno
15559582 15 l Puerta elevadora C450 cada uno
15581092 15 l Puerta abatible C450 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15571092 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor LV032H1TN1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Los hornos de incineración están especialmente diseñados para incinerar en el laboratorio.Un sistema especial de admisión y escape de aire permite un intercambio de aire de más de 6 veces por minuto.El aire de entrada se precalienta para garantizar una buena uniformidad de la temperatura.
  • TMAX: 1100 °C
  • Conexión eléctrica 1-fase
  • Minutos hasta Temperatura máx.: 120
Specifikationer
Tipo de controlador C450
Capacidad (métrico) 3 l
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Puerta abatible
Dimensiones interiores (F x An x Al) 160 × 140 × 100 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 385 × 360 × 735 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.