Learn More
Ashcroft Medidor de utilidad, conexión trasera
Código de producto. 12167750 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del selector (imperial):
1,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del selector (imperial) Tamaño de la unidad
12167750 1,5 in cada uno
1 options
Código de producto. 12167750 Proveedor Ashcroft N.º de proveedor 6800202
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Este medidor de utilidad es ideal para medir la presión de agua, aceite hidráulico o gas.
  • La indicación de cero real identifica los medidores —dañados, aumenta la seguridad y garantiza la precisión.
  • Los medidores incluyen un zócalo de latón, un tubo Bourdon de bronce fosforoso con soldadura blanda, una caja de acero pintado y una lente de policarbonato.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI/ASME grado B
Tamaño del selector (imperial) 1,5 in
Tamaño del selector (métrico) 38.1 mm
Incluye Zócalo, tubo Bourdon, estuche, lente
Material Acero, policarbonato, latón, bronce fosforado
Exactitud ± 3-2 a 3 %
Tipo de pantalla Analógico
Intervalo de presión De 0 a 30 psi
Tipo de producto Indicador comercial/industrial