Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ G accesorios de desconexión rápida sin género, MPC Insertar
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Fabricado en un ISO Sala limpia certificada clase 7 para minimizar la contaminación por contaminantes. El diseño simple de girar, hacer clic y tirar minimiza los errores del operador. Cree conexiones estériles rápidas y fáciles, incluso en entornos no estériles. La construcción robusta proporciona una transferencia de fluido confiable y repetible. Conecte cuerpos de acoplamiento hembra de desconexión rápida de la serie MPC. Tamaño nominal de la trayectoria de flujo: 0,5 in Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP |
| Material | Policarbonato |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 1 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Puerto de salida | Desconexión rápida x MPC Insertar |
| Método de esterilización | Irradiación gamma hasta 50 kGy |
| Forma | Recto |
| Material (sello) | Silicona curada con platino |
| Color | Blanco con lengüeta azul |
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.