Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ Adaptador de desconexión rápida sin género G, adaptador de manguera de policarbonato
Descripción
Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación. Fabricado en un ISO Sala limpia certificada clase 7 para minimizar la contaminación por contaminantes. El diseño simple de girar, hacer clic y tirar minimiza los errores del operador. Cree conexiones estériles rápidas y fáciles, incluso en entornos no estériles. La construcción robusta proporciona una transferencia de fluido confiable y repetible. Tamaño nominal de la trayectoria de flujo de 0,5 in
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP |
| Diámetro interior (imperial) | 1/4 in. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 1 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 Ea. |
| Puerto de salida | Desconexión rápida x espiga de manguera |
| Método de esterilización | Irradiación gamma hasta 50 kGy |
| Forma | Recto |
| Incluye | Sin válvula |
| Material (sello) | Platinum-cured Silicone |
| Color | Blanco con lengüeta azul |