Learn More
Asenapina N-óxido, TRC
Código de producto. 30134701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134701 10 mg 10 miligramos
30134238 2.5 mg 2.50 miligramo
30006373 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134701 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA78801010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128949-51-9
Fórmula molecular C17 H16 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 301.77
Sinónimo (3aR-trans)-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole 2-Oxide;
Nombre IUPAC (2R,6R)-9-cloro-4-metil-4-oxido-13-oxa-4-azoniatetraciclo[12.4.0.02,6.07,12]octadeca-1(18),7(12),8,10,14,16-hexaeno
SMILES C[N+]1([O-])CC2C(C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asenapine N-oxide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClNO2/c1-19(20)9-14-12-4-2-3-5-16(12)21-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.087