Learn More
Asenapina N-óxido, TRC
Código de producto. 30134238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134238 2.5 mg 2.50 miligramo
30134701 10 mg 10 miligramos
30006373 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7880102.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128949-51-9
Fórmula molecular C17 H16 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 301.77
Sinónimo (3aR-trans)-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole 2-Oxide;
Nombre IUPAC (2R,6R)-9-cloro-4-metil-4-oxido-13-oxa-4-azoniatetraciclo[12.4.0.02,6.07,12]octadeca-1(18),7(12),8,10,14,16-hexaeno
SMILES C[N+]1([O-])CC2C(C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asenapine N-oxide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClNO2/c1-19(20)9-14-12-4-2-3-5-16(12)21-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.087