Learn More
Asenapine, MedChemExpress
Código de producto. 16484546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484546 100 mg 100 miligramos
16473298 10 mg 10 miligramos
16469836 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10121
MedChemExpress Asenapine (Org 5222), an atypical antipsychotic, is an antagonist of serotonin receptors (pKi: 8.4-10.5), adrenoceptors (pKi: 8.9-9.5), dopamine receptors (pKi: 8.9-9.4) and histamine receptors (pKi: 8.2-9.0). Asenapine can be used in the research of schizophrenia and bipolar disorder.
Asenapine (Org 5222), an atypical antipsychotic, is an antagonist of serotonin receptors (pKi: 8.4-10.5), adrenoceptors (pKi: 8.9-9.5), dopamine receptors (pKi: 8.9-9.4) and histamine receptors (pKi: 8.2-9.0). Asenapine can be used in the research of schizophrenia and bipolar disorder.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asenapine
CAS 65576-45-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16ClNO
Cantidad 100 mg
Sinónimo Org 5222
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (699.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2OC3=CC=CC=C3[C@@](C4)([H])[C@](CN4C)([H])C2=C1
Peso molecular (g/mol) 285.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.77
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation