Learn More
Asenapine maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16465286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465286 100 mg 100 miligramos
16451596 500 mg 500 miligramos
16441016 200 mg 200 miligramos
16410717 50 mg 50 miligramos
16404398 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16465286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11100
MedChemExpress Asenapine maleate is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and D2 antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM, 1.3nM, respectively, and an antipsychotic.
Asenapine maleate is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and D2 antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM, 1.3nM, respectively, and an antipsychotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asenapine maleate
CAS 85650-56-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20ClNO5
Cantidad 100 mg
Sinónimo Org 5222 maleate
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (62.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (15.55 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN1C[C@]2([H])C3=CC=CC=C3OC4=CC=C(Cl)C=C4[C@]2(C1)[H].O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 401.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.84
Porcentaje de pureza 95.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation