Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maleato de asenapina
Código de producto. 17211222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17211222 1 g 1 g
17221222 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17211222 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466310010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85650-56-2 | C21H20ClNO5, C17H16ClNO·C4H4O4 | 401.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85650-56-2
Fórmula molecular C17H16ClNO·C4H4O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleato de asenapina
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 401,84
Clave InChI GMDCDXMAFMEDAG-TXUHOWFZSA-N
SMILES OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1C[C@@H]2[C@@H](C1)C1=CC(Cl)=CC=C1OC1=CC=CC=C21
Nombre IUPAC (2R,6R)-9-chloro-4-methyl-13-oxa-4-azatetracyclo[12.4.0.0²,⁶.0⁷,¹²]octadeca-1(18),7,9,11,14,16-hexaene; (2Z)-but-2-enedioic acid
Peso molecular (g/mol) 401.84