Learn More
Maleato de asenapina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463318 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463318 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP3491.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asenapine maleate
CAS 85650-56-2
Nombres de analitos o componentes Asenapine maleate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C17 H16 Cl N O . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole, 5-chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-, (3aR,12bR)-rel-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 1H-Dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole, 5-chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-, trans-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Asenapine maleate, Org 5222
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClNO.C4H4O4/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15-;/m1./s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES CN1C[C@H]2[C@H](C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 401.84
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.103 g/mol