Learn More
Asenapine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16467078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467078 10 mg 10 miligramos
16417126 100 mg 100 miligramos
16403127 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16467078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16567
MedChemExpress Asenapine hydrochloride, an antipsychotic, is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and Dopamine (D2, D3, D4) receptor antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM for 5-HT and 1.3, 0.42, 1.1 nM for Dopamine receptor, respectively.
Asenapine hydrochloride, an antipsychotic, is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and Dopamine (D2, D3, D4) receptor antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM for 5-HT and 1.3, 0.42, 1.1 nM for Dopamine receptor, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asenapine hydrochloride
CAS 1412458-61-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17Cl2NO
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (310.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (155.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C(C=CC=C3)[C@](C4)([H])[C@]2([H])CN4C
Peso molecular (g/mol) 322.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.23
Porcentaje de pureza 98.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation