Learn More
Asenapina-13C,d3, TRC
Código de producto. 30337940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30337940 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30337940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7880021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asenapine-methyl-13C,d3
CAS 1217729-73-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C1613CH13D3ClNO
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1H-Dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole, 5-chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-(methyl-13C-d3)-, (3aR,12bR)-rel- (ACI), rel-(3aR,12bR)-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-(methyl-13C-d3)-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole (ACI), Asenapine-13C,d3, Asenapine-13C,D3 (N-methyl-13C,D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClNO/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3/t14-,15-/m0/s1/i1+1D3
SMILES [2H][13C]([2H])([2H])N1C[C@@H]2[C@@H](C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
Nombre IUPAC (2R,6R)-9-cloro-4-(trideuterio(113C)metil)-13-oxa-4-azatetraciclo[12.4.0.02,6.07,12]octadeca-1(18),7(12),8,10,14,16-hexaeno
Peso molecular (g/mol) 289.78
Porcentaje de pureza >95