Learn More
Tetraisopalmitato de ascorbyl, TRC
Código de producto. 17902165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902165 2.5 g 2.50 g
17994415 5 g 5 g
17971275 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17902165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7870232.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183476-82-6
Fórmula molecular C70H128O10
Peso molecular (g/mol) 1129.76
Sinónimo L-Ascorbic acid 2,3,5,6-tetrakis(2-hexyldecanoate), L-Ascorbic acid tetrakis(2-hexyldecanoate), Ascorbyl tetra-2-hexyldecanoate, BV-OSC, Nikkol VC-IP, VC-IP, Vitamin C tetra-isopalmitate
Nombre IUPAC [(2S)-2-[(2R)-3,4-bis(2-hexildecanoiloxi)-5-oxo-2H-furano-2-il]-2-(2-hexildecanoxi)etilo] 2-hexildecanoato
SMILES CCCCCCCCC(CCCCCC)C(=O)OC[C@@H]([C@@H]1C(=C(C(=O)O1)OC(=O)C(CCCCCC)CCCCCCCC)OC(=O)C(CCCCCC)CCCCCCCC)OC(=O)C(CCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ascorbyl Tetraisopalmitate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C70H128O10/c1-9-17-25-33-37-45-50-58(49-41-29-21-13-5)66(71)76-57-62(77-67(72)59(51-42-30-22-14-6)54-46-38-34-26-18-10-2)63-64(79-68(73)60(52-43-31-23-15-7)55-47-39-35-27-19-11-3)65(70(75)78-63)80-69(74)61(53-44-32-24-16-8)56-48-40-36-28-20-12-4/h58-63H,9-57H2,1-8H3/t58?,59?,60?,61?,62-,63+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1128.9508
Porcentaje de pureza >95%