Learn More
Ascorbyl Palmitate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ascorbyl Palmitate |
| CAS | 137-66-6 |
| Fórmula molecular | C22 H38 O7 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | L-Ascorbic acid, 6-palmitate (8CI), Palmitic acid, 6-ester with ascorbic acid (6CI,7CI), 6-Hexadecanoyl-L-ascorbic acid, 6-Monopalmitoyl-L-ascorbate, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, 6-O-Palmitoylascorbic acid, 6-Palmitate-L-ascorbic acid, 6-Palmitoylascorbic acid, AP, Ascorbic acid 6-palmitate, Ascorbic acid palmitate, Ascorbic palmitate, Ascorboyl palmitate, Ascorbyl 6-palmitate, Ascorbyl monopalmitate, Ascorbyl palmitate, Ascorbylpalmitic acid, Cetyl ascorbate, E 304, Grindox 562, L-Ascorbyl 6-palmitate, L-Ascorbyl monopalmitate, L-Ascorbyl palmitate, NSC 402451, Ondascora, Palmitoyl L-ascorbic acid, Quicifal, VCP 10, Vcpal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O |
| Nombre IUPAC | [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihidroxi-5-oxo-2H-furan-2-ilo]-2-hidroxietil] hexadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 414.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.2618 |