Learn More
Palmitato de ascorbilo, Mikromol™
Código de producto. 17913836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17913836 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17913836 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1999.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Palmitato de ascorbilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ascorbyl Palmitate
CAS 137-66-6
Nombres de analitos o componentes Ascorbyl Palmitate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H38 O7
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ascorbyl palmitate, (2S)-2-[(2R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]-2-hydroxyethyl hexadecanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
Nombre IUPAC [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihidroxi-5-oxo-2H-furan-2-ilo]-2-hidroxietil] hexadecanoato
Peso molecular (g/mol) 414.53
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.2618 g/mol