Learn More
Ascorbyl palmitate, MedChemExpress
Descripción
Ascorbyl palmitate is an ester formed from ascorbic acid and palmitic acid creating an vitamin C, it is also used as an antioxidant food additive.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ascorbyl palmitate |
| CAS | 137-66-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H38O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-Ascorbic acid 6-hexadecanoate 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (241.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC([C@H](O1)[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)O)=C(O)C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 414.53 |
| Mostrar más |