Learn More
Acetónido de ácido ascórbico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ascorbic Acid Acetonide |
| CAS | 15042-01-0 |
| Fórmula molecular | C9 H12 O6 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4,7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,7+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)C(=C2O)O |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 216.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0634 |