Learn More
Ascomycin, MedChemExpress
Código de producto. 16495748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495748 10 mg 10 miligramos
16491907 50 mg 50 miligramos
16466226 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13557
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Ascomycin (Immunomycin; FR-900520; FK520) is an ethyl analog of Tacrolimus (FK506) with strong immunosuppressant properties. Ascomycin is also a macrocyclic polyketide antibiotic with multiple biological activities such as anti-malarial, anti-fungal and anti-spasmodic. Ascomycin prevents graft rejection and has potential for varying skin ailments research.
Ascomycin (Immunomycin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ascomycin
Forma física Powder
CAS 104987-12-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H69NO12
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Immunomycin FR-900520 FK520
Información de solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (49.24 mM)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Peso molecular (g/mol) 792.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 792.01
Porcentaje de pureza 98.0%