Learn More
Asciminib, MedChemExpress
Código de producto. 16424956
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16424956 100 mg 100 miligramos
16423928 10 mg 10 miligramos
16416647 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16424956 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104010
MedChemExpress Asciminib (ABL001) is a potent and selective allosteric BCR-ABL1 inhibitor, which inhibits Ba/F3 cells grown with an IC50 of 0.25 nM.
Asciminib (ABL001) is a potent and selective allosteric BCR-ABL1 inhibitor, which inhibits Ba/F3 cells grown with an IC50 of 0.25 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asciminib
CAS 1492952-76-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18ClF2N5O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo ABL001
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.30 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=NNC=C2)=C(N3C[C@H](O)CC3)N=C1)NC4=CC=C(OC(F)(Cl)F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 449.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.84
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease