Learn More
Ascarite(II), absorbente de CO2, malla de 20 a 30, capacidad: de 40 a 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50% |
| Nombre de nota | 20- to 30-mesh |
| Color | Beige a marrón |
| Forma física | Granular |
| CAS | 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9 |
| Cantidad | 100 g |
| Número MDL | MFCD00132264 |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Tamaño de partículas | Particle size analysis: 20 to 30 mesh |
Seguridad y manipulación
- Ascarite(II), CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide