missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Zapatillas de seguridad de corte bajo Ascanite
Descripción
- Exterior y revestimiento transpirables.
- Cuello acolchado y lengüeta de fuelle para un ajuste ceñido.
- Talón redondeado para una conducción más cómoda.
- Exterior de piel flor con acabado pull-up y malla.
- Revestimiento de malla 3D transpirable.
- Plantilla extraíble, textil y de espuma.
- Puntera compuesta.
- Suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones.
- Suela de caucho de nitrilo cementado.
- Un par de cordones de repuesto.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Beige, Amarillo |
| Material de revestimiento | Breathable 3D mesh lining. |
| Material | Cuero, Nailon |
| Tamaño | 44 |
| Características exclusivas | Removable, textile and foam insole, cemented nitrile rubber outsole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant outsole. |
| Material de la suela | Nitrilo, tejido compuesto |
| Modelo | Low |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Peso (métrico) | 589 g per shoe in size 8 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?