Learn More
ASC 67131, TRC
Código de producto. 30179417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179417 1 g 1 g
30179154 500 mg 500 miligramos
30179089 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1012601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 697298-57-0
Fórmula molecular C9 H22 N O4 P S2
Peso molecular (g/mol) 303.38
Sinónimo Phosphoramidothioic acid, [2-(methylsulfonyl)ethyl]-, O-ethyl S-(1-methylpropyl) ester (9CI), ASC 67131
Nombre IUPAC N-[butan-2-ilsulfanil(etoxi)fosforilo]-2-metilsulfoniletanolamina
SMILES CCOP(=O)(NCCS(=O)(=O)C)SC(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosthiazate metabolite 1 ASC-67131
Nombres de analitos o componentes Fosthiazate metabolite 1 ASC-67131
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C9H22NO4PS2/c1-5-9(3)16-15(11,14-6-2)10-7-8-17(4,12)13/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,10,11)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.0728