Learn More
ASB-14, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[dimethyl-[3-(tetradecanoylamino)propyl]ammonio]propane-1-sulfonate |
| CAS | 216667-08-2 |
| Fórmula molecular | C22H46N2O4S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | ASB-14 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H46N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-22(25)23-18-15-19-24(2,3)20-16-21-29(26,27)28/h4-21H2,1-3H3,(H-,23,25,26,27,28) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-[dimetil-[3-(tetradecanoilamino)propil]azaniumil]propano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 434.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.3178 |