Learn More
Asatone, MedChemExpress
Beskrivning
Asatone is an active component isolated from Radix et Rhizoma Asari, with anti-inflammatory effect via activation of NF-κB and donwn regulation of p-MAPK (ERK, JNK and p38) pathways.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Asatone |
| CAS | 38451-63-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H32O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (222.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(OC)(OC)[C@@]2([H])[C@@](C(OC)(OC)C3=O)([H])C(CC=C)=C[C@@]3(OC)[C@@]2(CC=C)C=C1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 448.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.51 |
| Visa mer |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?