Learn More
Asaraldehyde, MedChemExpress
Código de producto. 16454386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16454386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16454386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100580
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Asarylaldehyde (Asaronaldehyde), a COX-2 inhibitor, significantly inhibits cyclooxygenase II (COX-2) activity with an IC50 value of 100 μg/mL.
Asarylaldehyde (Asaronaldehyde), a COX-2 inhibitor, significantly inhibits cyclooxygenase II (COX-2) activity with an IC50 value of 100 μg/mL.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asaraldehyde
CAS 4460-86-0
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Asaronaldehyde Asaraldehyde 2,4,5-trimethoxy-Benzaldehyde
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (509.68 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (254.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC(OC)=C(OC)C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 196.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation