Learn More
Asapiprant, MedChemExpress
Código de producto. 16463207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463207 50 mg 50 miligramos
16447176 100 mg 100 miligramos
16439717 5 mg 5 miligramos
16437188 10 mg 10 miligramos
16411649 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16763
MedChemExpress Asapiprant is a potent and selective DP1 receptor antagonist with a Ki of 0.44 nM.
Asapiprant is a potent and selective DP1 receptor antagonist with a Ki of 0.44 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asapiprant
CAS 932372-01-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27N3O7S
Cantidad 50 mg
Sinónimo S-555739
Información de solubilidad DMSO : 11.11 mg/mL (22.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)COC1=CC(N2CCN(S(=O)(C3=CC=C(OC(C)C)C=C3)=O)CC2)=CC=C1C4=NC=CO4
Peso molecular (g/mol) 501.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.55
Porcentaje de pureza 99.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation