Learn More
Thermo Scientific™ Prueba rápida de antígeno de COVID-19 ASAPath™ (CE-IVD)
Código de producto. 17286053 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
10 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17286053 1 kit 10 tests
1 options
Código de producto. 17286053 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 10028730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Obtenga rápidamente los resultados de la prueba COVID-19 con la prueba rápida de antígeno Thermo Scientific ASAPath COVID-19, desechable y fácil de usar.
Obtenga los resultados de la prueba COVID-19 en 30 minutos con la prueba rápida de antígeno COVID-19 Thermo Scientific™ ASAPath™, fácil de usar y desechable. Esta prueba es un inmunoensayo cualitativo de flujo lateral destinado a detectar la proteína de la nucleocápside del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, en muestras de hisopos nasales de personas sintomáticas de las que un profesional sanitario sospecha que tienen COVID-19, o de personas con o sin síntomas u otras razones epidemiológicas para sospechar una infección por COVID-19.
  • Prueba rápida de antígenos para COVID-19
  • Detecta muestras de hisopo nasal
  • El kit contiene 10 juegos de pruebas
  • Fácil recogida de muestras de hisopo nasal
  • La prueba puede ser realizada por una sola persona
  • Resultados en 30 minutos
  • Resultados de fácil lectura
  • No es necesario un lector especial
  • Conjunto de anticuerpos dirigidos a varias regiones proteicas del virus para la detección de variantes
  • Dispositivo desechable de un solo uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción Prueba rápida de antígenos COVID-19 ASAPath™ (CE-IVD)
Incluye One kit contains ten (10) Antigen Rapid Tests, each of which includes cassette, swab, extraction tube, dropper cap, and tube stand
Cantidad 1 kit
compliance-icons
Nombre del producto
  • X10 ASAPath Covid-19 Antigen Rapid Test
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecan-1-yl(trimethyl)ammonium chloride
El producto cuenta con el marcado CE, pero no tiene la autorización 510(k) ni el uso de emergencia en EE. UU. y aún no está disponible para su venta en este país . La disponibilidad del producto en cada país depende del estado de autorización de comercialización de la normativa local.