Learn More
AS8351, MedChemExpress
Beskrivelse
AS8351 (NSC51355) is a KDM5B inhibitor, which can induce and sustain active chromatin marks to facilitate the induction of cardiomyocyte-like cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | AS8351 |
| CAS | 796-42-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H13N3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | NSC51355 |
| Información de solubilidad | DMSO : 150 mg/mL (514.93 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C1=CC=NC=C1)N/N=C/C2=C3C=CC=CC3=CC=C2O |
| Peso molecular (g/mol) | 291.3 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?