Learn More
AS8351, MedChemExpress
Código de producto. 16455887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455887 5 mg 5 miligramos
16439706 50 mg 50 miligramos
16434446 100 mg 100 miligramos
16403158 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Artikelnummer. 16455887 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100744
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress AS8351 (NSC51355) is a KDM5B inhibitor, which can induce and sustain active chromatin marks to facilitate the induction of cardiomyocyte-like cells.
AS8351 (NSC51355) is a KDM5B inhibitor, which can induce and sustain active chromatin marks to facilitate the induction of cardiomyocyte-like cells.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material AS8351
CAS 796-42-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13N3O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo NSC51355
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (514.93 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=NC=C1)N/N=C/C2=C3C=CC=CC3=CC=C2O
Peso molecular (g/mol) 291.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.3
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.