Learn More
AS601245, MedChemExpress
Beskrivelse
AS601245 is an orally active, selective, ATP competitive JNK (c-Jun NH2-terminal protein kinase) inhibitor with IC50s of 150, 220, and 70 nM for three JNK human isoforms (hJNK1, hJNK2, and hJNK3), respectively. AS601245 exhibits 10- to 20-fold selectivity over c-src, CDK2, and c-Raf and more than 50- to 100-fold selectivity over a range of Ser/Thr- and Tyr-protein kinases. Neuroprotective properties.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | AS601245 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 345987-15-7 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H16N6S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : 10 mg/mL (26.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC(C1=CC=NC(NCCC2=CC=CN=C2)=N1)C3=NC4=CC=CC=C4S3 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?