Learn More
AS2717638, MedChemExpress
Descripción
AS2717638 is an oral active and selective lysophosphatidic acid receptor 5 (LPA5) antagonist, with an IC50 of 38 nM for hLPA5. AS2717638 also significantly improves PGE2-, PGF2α-, and AMPA-induced allodynia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AS2717638 |
| CAS | 2148339-28-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H25N3O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 60 mg/mL (134.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(C2=NOC3=C2C=C(C)C=C3)C=C(C(N4CCCCC4)=O)C5=C1C=C(OC)C(OC)=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 447.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 447.48 |
| Mostrar más |