Learn More
AS1949490, MedChemExpress
Código de producto. 16480058
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16480058 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16480058 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18686
MedChemExpress AS1949490 is a potent and selective SHIP-2 (SH2 domain-containing inositol 5′ phosphatase 2) inhibitor, with an IC50 of 620 nM. AS1949490 activated glucose metabolism via up-regulation of GLUT1 gene in L6 myotubes.
AS1949490 is a potent and selective SHIP-2 (SH2 domain-containing inositol 5′ phosphatase 2) inhibitor, with an IC50 of 620 nM. AS1949490 activated glucose metabolism via up-regulation of GLUT1 gene in L6 myotubes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AS1949490
Forma física Solid
CAS 1203680-76-5
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18ClNO2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (134.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C(OCC2=CC=C(Cl)C=C2)C=CS1)N[C@H](C3=CC=CC=C3)C
Peso molecular (g/mol) 371.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.88
Porcentaje de pureza 98.0%