Learn More
AS1842856, MedChemExpress
Descripción
AS1842856, a specific Foxo1 inhibitor (IC50=30 nM), potently suppresses autophagy. AS1842856 only reduces the activity of FoxO1 by binding with it, without affecting its transcription and protein expression.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AS1842856 |
| CAS | 836620-48-5 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H22FN3O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (14.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(C1=CN(CC)C2=C(C(N)=C(F)C(NC3CCCCC3)=C2)C1=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 347.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.38 |
| Mostrar más |