Learn More
AS1517499, MedChemExpress
Código de producto. 16479656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479656 50 mg 50 miligramos
16435837 5 mg 5 miligramos
16432626 25 mg 25 miligramos
16403108 10 mg 10 miligramos
16474396 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16479656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100614
MedChemExpress AS1517499 is a potent and brain-permeable STAT6 phosphorylation inhibitor with an IC50 of 21 nM.
AS1517499 is a potent and brain-permeable STAT6 phosphorylation inhibitor with an IC50 of 21 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AS1517499
CAS 919486-40-1
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20ClN5O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (87.97 mM)
SMILES O=C(C1=CN=C(NCCC2=CC=C(O)C(Cl)=C2)N=C1NCC3=CC=CC=C3)N
Peso molecular (g/mol) 397.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.86
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation