Learn More
Ácido (aS)-a-etil-2,5-dihidro-2-oxo-4-propil-1H-pirrol-1-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaS)-alpha-Ethyl-2,5-dihydro-2-oxo-4-propyl-1H-pyrrole-1-acetic Acid |
| CAS | 2170761-55-2 |
| Fórmula molecular | C11H17NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Brivaracetam Impurity 29 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO3/c1-3-5-8-6-10(13)12(7-8)9(4-2)11(14)15/h6,9H,3-5,7H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CCCC1=CC(=O)N(C1)[C@@H](CC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(5-oxo-3-propil-2H-pirrol-1-il)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 211.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.1208 |