Learn More
Éster metílico de (aS)-a-aminobencenobutanoil-L-leucil-L-fenilalanina mono(trifluoroacetato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (AlphaS)-Alpha-Aminobenzenebutanoyl-L-leucyl-L-phenylalanine Methyl Ester Mono(trifluoroacetate) |
| CAS | 868539-99-5 |
| Fórmula molecular | C28H36F3N3O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (αS)-α-Aminobenzenebutanoyl-L-leucyl-L-phenylalanine Methyl Ester 2,2,2-Trifluoroacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H35N3O4.C2HF3O2/c1-18(2)16-22(28-24(30)21(27)15-14-19-10-6-4-7-11-19)25(31)29-23(26(32)33-3)17-20-12-8-5-9-13-20;3-2(4,5)1(6)7/h4-13,18,21-23H,14-17,27H2,1-3H3,(H,28,30)(H,29,31);(H,6,7)/t21-,22-,23-;/m0./s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CCc2ccccc2.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-fenilbutanoil]amino]-4-metilpentanoil]amino]-3-fenilpropanoato de metilo; ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 567.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 567.2556 |