Learn More
AS-605240, MedChemExpress
Código de producto. 16473258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473258 10 mg 10 miligramos
16429806 50 mg 50 miligramos
16414526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10109
MedChemExpress AS-605240 is a specific and orally active inhibitor of the PI3Kγ, with an IC50 of 8 nM, and a Ki of 7.8 nM.
AS-605240 is a specific and orally active inhibitor of the PI3Kγ, with an IC50 of 8 nM, and a Ki of 7.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AS-605240
Forma física Solid
CAS 648450-29-7
Color Pink
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H7N3O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 5.8 mg/mL (22.54 mM; Need warming) ∣H2O : 2.78 mg/mL (10.81 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 10 with NaOH and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC/1=O)SC1=C/C2=CC=C3N=CC=NC3=C2
Peso molecular (g/mol) 257.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.27
Porcentaje de pureza 98.0%